Tisk…
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 5790 CZK
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Hustota: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741366
CAS číslo: 870066-15-2