Tisk…
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9258-1G PC9258-10G
APOSPC9258-1GEA 2900 CZK
APOSPC9258-1G APOSPC9258-10G
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxylate
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00112557
CAS číslo: 91041-20-2