Tisk…
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Decafluorodiphenyl sulphide
PC9256-1G PC9256-5G PC9256-25G
APOSPC9256-1GEA 827 CZK
APOSPC9256-1G APOSPC9256-5G APOSPC9256-25G
Pentafluorophenyl sulphide 95%
Pentafluorophenyl sulphide
Vzorec: C₁₂F₁₀S
MW: 366.18 g/mol
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000293
CAS číslo: 1043-50-1