3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC9255-5G
PC9255-1G
PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA
827
CZK
APOSPC9255-5G
APOSPC9255-1G
APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃F₃N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412207 CAS číslo: 20566-80-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |