Tisk…
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC9254-10G PC9254-1G PC9254-5G
APOSPC9254-10GEA 17330 CZK
APOSPC9254-10G APOSPC9254-1G APOSPC9254-5G
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Bod varu: 98…99 °C/13mmHg
Bod tání: 20…25 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03701068
CAS číslo: 67169-22-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III