Tisk…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9252-25G PC9252-5G
APOSPC9252-25GEA 4070 CZK
APOSPC9252-25G APOSPC9252-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether 98%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl dichloromethyl ether
Vzorec: C₄H₂Cl₂F₆O
Bod varu: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094547
CAS číslo: 56860-82-3