Tisk…
3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-Fluoropicolinaldehyde, 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde
PC9249-25G
APOSPC9249-25GEA 2480 CZK
APOSPC9249-25G
3-Fluoro-2-formylpyridine 97%
3-Fluoro-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Bod tání: 51…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781234
CAS číslo: 31224-43-8