Tisk…
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
PC9248-5G PC9248-1G PC9248-10G
APOSPC9248-5GEA 1820 CZK
APOSPC9248-5G APOSPC9248-1G APOSPC9248-10G
6-Fluorosalicylaldehyde 97%
6-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Bod tání: 34…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090996
CAS číslo: 38226-10-7