Tisk…
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9246-1G PC9246-5G PC9246-25G
APOSPC9246-1GEA 622 CZK
APOSPC9246-1G APOSPC9246-5G APOSPC9246-25G
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Bod tání: 36…40 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371506
CAS číslo: 146137-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III