Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9243-1G PC9243-5G
APOSPC9243-1GEA 622 CZK
APOSPC9243-1G APOSPC9243-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236293
CAS číslo: 247113-91-3