Tisk…
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9241-25G
APOSPC9241-25GEA 0 CZK
APOSPC9241-25G
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083542
CAS číslo: 67640-33-9