Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9232-1G PC9232-5G
APOSPC9232-1GEA 2110 CZK
APOSPC9232-1G APOSPC9232-5G
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Vzorec: C₇H₅F₃OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01320799
CAS číslo: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III