Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9221-1G PC9221-500MG PC9221-5G
APOSPC9221-1GEA 6650 CZK
APOSPC9221-1G APOSPC9221-500MG APOSPC9221-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline 95%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741354
CAS číslo: 25199-86-4