Tisk…
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 1120 CZK
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Bod tání: 212…215 °C
Hustota: 0.939 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234940
CAS číslo: 590371-38-3