2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9219-1G
PC9219-250MG
PC9219-5G
APOSPC9219-1GEA
744
CZK
APOSPC9219-1G
APOSPC9219-250MG
APOSPC9219-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO₂ Bod tání: 173…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08741353 CAS číslo: 505084-59-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...