Tisk…
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9217-5G PC9217-1G PC9217-25G
APOSPC9217-5GEA 1210 CZK
APOSPC9217-5G APOSPC9217-1G APOSPC9217-25G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788556
CAS číslo: 403-18-9