Tisk…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9216-1G PC9216-5G PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA 662 CZK
APOSPC9216-1G APOSPC9216-5G APOSPC9216-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236305
CAS číslo: 247113-90-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III