Tisk…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9213-1G PC9213-5G
APOSPC9213-1GEA 1540 CZK
APOSPC9213-1G APOSPC9213-5G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole 96%
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,15 g/mol
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632182
CAS číslo: 3671-66-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III