Tisk…
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC9212-500MG PC9212-250MG
APOSPC9212-500MGEA 0 CZK
APOSPC9212-500MG APOSPC9212-250MG
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00278781
CAS číslo: 247113-89-9