Tisk…
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9211-1G PC9211-500MG
APOSPC9211-1GEA 13890 CZK
APOSPC9211-1G APOSPC9211-500MG
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₉H₁₅F₃N₂O₃
Bod tání: 212…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00794680
CAS číslo: 338968-28-8