Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9210-1G PC9210-5G
APOSPC9210-1GEA 5560 CZK
APOSPC9210-1G APOSPC9210-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 914637-17-5