Tisk…
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9207-1G PC9207-250MG PC9207-5G
APOSPC9207-1GEA 6850 CZK
APOSPC9207-1G APOSPC9207-250MG APOSPC9207-5G
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-methoxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O₂
Bod tání: 71…72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094546
CAS číslo: 541550-00-9
UN: 3261
ADR: 8,III