1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9205-1G
PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA
827
CZK
APOSPC9205-1G
APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₁ClFN₅ Bod tání: 212…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051986 CAS číslo: 16018-83-0 |