Tisk…
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9200-1G PC9200-5G
APOSPC9200-1GEA 1160 CZK
APOSPC9200-1G APOSPC9200-5G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₀ClFO₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052227
CAS číslo: 172932-10-4