Tisk…
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC9199-25G PC9199-5G
APOSPC9199-25GEA 3810 CZK
APOSPC9199-25G APOSPC9199-5G
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 98%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Vzorec: C₆H₃F₃IN
MW: 272,99 g/mol
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08741351
CAS číslo: 100366-75-4