Tisk…
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 622 CZK
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08532501
CAS číslo: 878207-82-0