Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoro-5-picoline
PC9195-100G PC9195-10G PC9195-25G
APOSPC9195-100GEA 6290 CZK
APOSPC9195-100G APOSPC9195-10G APOSPC9195-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190.01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095305
CAS číslo: 17282-01-8