3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9194-10G
PC9194-1G
PC9194-5G
APOSPC9194-10GEA
3740
CZK
APOSPC9194-10G
APOSPC9194-1G
APOSPC9194-5G
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid 97%
3-Amino-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07784307 CAS číslo: 125483-00-3 |