4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9193-25G
PC9193-5G
PC9193-100G
APOSPC9193-25GEA
1910
CZK
APOSPC9193-25G
APOSPC9193-5G
APOSPC9193-100G
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Vzorec:
C₈H₆F₃NO₂ Bod tání: 175…176 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00519334 CAS číslo: 402-13-1 |