Tisk…
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9192-5G PC9192-1G
APOSPC9192-5GEA 10150 CZK
APOSPC9192-5G APOSPC9192-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08146649
CAS číslo: 321-24-4