(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9191-1G
PC9191-5G
APOSPC9191-1GEA
705
CZK
APOSPC9191-1G
APOSPC9191-5G
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
C₉H₉FO₃ Bod tání: 93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06800744 CAS číslo: 883531-28-0 |