Tisk…
2-Fluoro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9190-100G PC9190-25G
APOSPC9190-100GEA 10190 CZK
APOSPC9190-100G APOSPC9190-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine
2-Fluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃FN₂O₂
Bod varu: 109…110 °C/10mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095068
CAS číslo: 1480-87-1