Tisk…
3-Amino-2-fluoropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-3-amine
PC9189-1G PC9189-5G
APOSPC9189-1GEA 622 CZK
APOSPC9189-1G APOSPC9189-5G
3-Amino-2-fluoropyridine
3-Amino-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Hustota: 1,212 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095248
CAS číslo: 1597-33-7