1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)-1,2-oxathietane 2,2-dioxide
PC9181-25G
PC9181-5G
APOSPC9181-25GEA
14880
CZK
APOSPC9181-25G
APOSPC9181-5G
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone 95%
1,2,2-Trifluoro-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethanesulphonic acid sultone
Vzorec:
C₃F₆O₃S MW: 230,09 g/mol Bod varu: 46,5 °C Hustota: 1,667 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082475 CAS číslo: 773-15-9 UN: 3265 ADR: 8,III |