2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9179-5G
PC9179-25G
PC9179-100G
APOSPC9179-5GEA
622
CZK
APOSPC9179-5G
APOSPC9179-25G
APOSPC9179-100G
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid 96%
2-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Vzorec:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175,5449 g/mol Bod tání: 141…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03092932 CAS číslo: 38186-88-8 |