Tisk…
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9178-1G PC9178-250MG
APOSPC9178-1GEA 12960 CZK
APOSPC9178-1G APOSPC9178-250MG
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
2,2-Difluorocyclopropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆ClF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777150
CAS číslo: 105614-25-3