Tisk…
2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9177-5G PC9177-1G PC9177-25G
APOSPC9177-5GEA 3310 CZK
APOSPC9177-5G APOSPC9177-1G APOSPC9177-25G
2-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213626
CAS číslo: 202522-23-4