Tisk…

4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 5720 CZK
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrF₂O
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258953
CAS číslo: 644985-24-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR