Tisk…
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9163-1G PC9163-5G PC9163-25G
APOSPC9163-1GEA 622 CZK
APOSPC9163-1G APOSPC9163-5G APOSPC9163-25G
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
4-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,1300 g/mol
Bod varu: 76…78 °C/8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272402
CAS číslo: 65754-26-9