Tisk…
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(4-fluorophenyl)borate
PC9162-1G PC9162-5G PC9162-25G
APOSPC9162-1GEA 622 CZK
APOSPC9162-1G APOSPC9162-5G APOSPC9162-25G
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-fluorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BF₄K
MW: 202
Bod tání: 297 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318170
CAS číslo: 192863-35-7