4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
PC9161-1G
PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA
2900
CZK
APOSPC9161-1G
APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BFNO₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08277236 CAS číslo: 352530-22-4 |