2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC9160-1G
PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA
1660
CZK
APOSPC9160-1G
APOSPC9160-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₅BBrF₃O₂ MW: 268.82 Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD08532500 CAS číslo: 959997-88-7 |