Tisk…
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC9151-1G PC9151-50MG PC9151-250MG PC9151-500MG
APOSPC9151-1GEA 10820 CZK
APOSPC9151-1G APOSPC9151-50MG APOSPC9151-250MG APOSPC9151-500MG
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)quinoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796588
CAS číslo: 588702-67-4