4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G
PC9145-5G
APOSPC9145-25GEA
1660
CZK
APOSPC9145-25G
APOSPC9145-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec:
C₇H₆FNO₄S Bod tání: 148…157 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00025066 CAS číslo: 453-72-5 |