Tisk…
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-isocyanato-4-methylbenzene, 4-Fluoro-3-isocyanatotoluene, 2-Fluoro-5-methylphenylisocyanate
PC9143-1G PC9143-25G PC9143-5G
APOSPC9143-1GEA 662 CZK
APOSPC9143-1G APOSPC9143-25G APOSPC9143-5G
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
2-Fluoro-5-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151.14
Bod varu: 192 °C
Hustota: 1.159 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00673050
CAS číslo: 190774-50-6