Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
PC9139-1G PC9139-5G
APOSPC9139-1GEA 1490 CZK
APOSPC9139-1G APOSPC9139-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458125
CAS číslo: 590371-81-6