5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9138-1G
PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA
705
CZK
APOSPC9138-1G
APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod tání: 184…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07774128 CAS číslo: 131747-40-5 |