Tisk…
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
PC9134-1G PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA 3740 CZK
APOSPC9134-1G APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455.433 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00797581
CAS číslo: 247113-86-6