Tisk…
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-5-amine
PC9133-10G PC9133-250G PC9133-50G
APOSPC9133-10GEA 2480 CZK
APOSPC9133-10G APOSPC9133-250G APOSPC9133-50G
5-Amino-2-fluoropyridine 97%
5-Amino-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Bod tání: 86…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632180
CAS číslo: 1827-27-6