5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC9132-1G
PC9132-5G
APOSPC9132-1GEA
622
CZK
APOSPC9132-1G
APOSPC9132-5G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Bod tání: 133…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04113632 CAS číslo: 80194-69-0 |